(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: CHAPS
A1099.0005 A1099.0050
A1099.0005EA 1200 DKK
A1099.0005 A1099.0050
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propansulfonat)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molekylvægt: 614.89 g/mol
Smeltepunkt: 116
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00081083
CAS-nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052