(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: CHAPS
17038.01 17038.02 17038.03 17038.04
SERA17038.01EA 0 DKK
SERA17038.01 SERA17038.02 SERA17038.03 SERA17038.04
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propansulfonat)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Smeltepunkt: 116 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00081083
CAS-nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052