Coffein, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
41019-5G 41019-1G
41019-5GEA 367 DKK
41019-5G 41019-1G
Coffein, Supelco®
Coffein
Formel: C₈H₁₀N₄O₂
Smeltepunkt: 235…239 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005758
CAS-nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f32f2961a9624593ad2208ea5ec8df149b7831&vid=6e01f5468289365f67995e462a55d79debd3e6b3&prid=web&clid=SAPDAM