1,3-Di-tert-butylbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
B20290.03
B20290.06
B20290.14
B20290.03EA
1300
DKK
B20290.03
B20290.06
B20290.14
1,3-Di-tert-butylbenzen ≥99%
1,3-Di-tert-butylbenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1014-60-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 83°(183°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 106-107°/18mm
MDL No.: MFCD00008830
Formel:
C₁₄H₂₂ Kogepunkt: 106…107 °C (18 mmHg) Smeltepunkt: 10…11 °C Massefylde: 0,859 Flammepunkt: 83 °C (183 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008830 CAS-nummer: 1014-60-4 |