N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid, HCl til syntese
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00907.9999
8.00907.0001
8.00907.0005
8.00907.0025
8.00907.9999EA
0
DKK
8.00907.9999
8.00907.0001
MERC8.00907.0005
MERC8.00907.0025
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid, HCl til syntese
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid, HCl
Formel:
C₈H₁₇N₃·HCl Smeltepunkt: 112…113 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00012503 CAS-nummer: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |