Mupirocin
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TRC-M794000-10 TRC-M794000-50 TRCM794000-100
PROOTRC-M794000-10EA 1200 DKK
PROOTRC-M794000-10 PROOTRC-M794000-50 PROOTRCM794000-100
Mupirocin
Mupirocin
Formel: C₂₆H₄₄O₉
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01711620
CAS-nummer: 12650-69-0