Cyclohexan-D12 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Cyclohexane-[²H₁₂]
166280051
166280251
166280051.EA
1070
DKK
166280051.
166280251.
Cyclohexan-D12 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Cyclohexan-D12
Formel:
C₆D₁₂ Molekylvægt: 96.07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044212 CAS-nummer: 1735-17-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
D-Enrichment | ≥99.4 % |