Y-320
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Y0019-25MG Y0019-5MG
TCIAY0019-25MGEA 1700 DKK
TCIAY0019-25MG TCIAY0019-5MG
Y-320
Y-320
Formel: C₂₇H₂₉ClN₆O₂
MDL Number: MFCD28099803
CAS-nummer: 288250-47-5