(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3955-25G
T3955-5G
TCIAT3955-25GEA
1760
DKK
TCIAT3955-25G
TCIAT3955-5G
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Formel:
C₂₆H₂₆O₅ |
MDL Number:
MFCD08703966 CAS-nummer: 55094-52-5 |