[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3927-1G
T3927-250MG
TCIAT3927-1GEA
903
DKK
TCIAT3927-1G
TCIAT3927-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formel:
C₇H₆F₃NO |
MDL Number:
MFCD01862648 CAS-nummer: 386704-04-7 |