4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3912-1G
T3912-5G
TCIAT3912-1GEA
501
DKK
TCIAT3912-1G
TCIAT3912-5G
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formel:
C₁₉H₂₀BNO₂ |
MDL Number:
MFCD17015781 CAS-nummer: 406482-72-2 |