Octaethyl (benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene))tetrakis(phosphonate)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Octaethyl [benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene)]tetrakis (phosphonate)
T3904-1G
T3904-5G
TCIAT3904-1GEA
411
DKK
TCIAT3904-1G
TCIAT3904-5G
Octaethyl (benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene))tetrakis(phosphonate)
Octaethyl (benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene))tetrakis(phosphonate)
Formel:
C₂₆H₅₀O₁₂P₄ Molekylvægt: 678.56 g/mol |
CAS-nummer:
136455-49-7 |