1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3901-1G
T3901-5G
TCIAT3901-1GEA
329
DKK
TCIAT3901-1G
TCIAT3901-5G
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Formel:
C₁₀H₁₀Br₄ |
MDL Number:
MFCD00009664 CAS-nummer: 15442-91-8 UN nummer: 3261 |