4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
T3827-1G T3827-5G
TCIAT3827-1GEA 362 DKK
TCIAT3827-1G TCIAT3827-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄OSi
MDL Number: MFCD02093765
CAS-nummer: 77123-57-0