N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3242-25G T3242-5G
TCIAT3242-25GEA 7090 DKK
TCIAT3242-25G TCIAT3242-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formel: C₁₀H₂₅NO₃Si
MDL Number: MFCD24842713
CAS-nummer: 6044-50-4