2,2'-Thenil
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T2901-1G
T2901-5G
TCIAT2901-1GEA
329
DKK
TCIAT2901-1G
TCIAT2901-5G
2,2'-Thenil
2,2'-Thenil
Formel:
C₁₀H₆O₂S₂ |
MDL Number:
MFCD00173678 CAS-nummer: 7333-07-5 |