Ethyl acetopyruvate
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
R0165-25G
R0165-5G
TCIAR0165-25GEA
2140
DKK
TCIAR0165-25G
TCIAR0165-5G
Ethyl acetopyruvate
Ethyl acetopyruvate
Formel:
C₇H₁₀O₄ |
MDL Number:
MFCD00009124 CAS-nummer: 615-79-2 |