Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2824-1G P2824-5G
TCIAP2824-1GEA 542 DKK
TCIAP2824-1G TCIAP2824-5G
Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Formel: C₁₁H₁₂KNO₃S
MDL Number: MFCD07369684
CAS-nummer: 184351-56-2