3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2805-1G
P2805-250MG
TCIAP2805-1GEA
2000
DKK
TCIAP2805-1G
TCIAP2805-250MG
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂·2ClH |
MDL Number:
MFCD00191179 CAS-nummer: 93960-21-5 |