4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2803-1G
P2803-5G
TCIAP2803-1GEA
452
DKK
TCIAP2803-1G
TCIAP2803-5G
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClO₃S |
MDL Number:
MFCD04035557 CAS-nummer: 87001-32-9 UN nummer: 3261 |