(R)-4-Chloro-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PNU-282987 free base
P2774-10MG P2774-50MG
TCIAP2774-10MGEA 591 DKK
TCIAP2774-10MG TCIAP2774-50MG
(R)-4-Chloro-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide
(R)-4-Chloro-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide
Formel: C₁₄H₁₇ClN₂O
MDL Number: MFCD08703110
CAS-nummer: 711085-63-1