Potassium tetraphenylborate
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2661-1G P2661-5G
TCIAP2661-1GEA 501 DKK
TCIAP2661-1G TCIAP2661-5G
Potassium tetraphenylborate
Potassium tetraphenylborate
Formel: C₂₄H₂₀BK
MDL Number: MFCD03093877
CAS-nummer: 3244-41-5