Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2652-1G
P2652-5G
TCIAP2652-1GEA
370
DKK
TCIAP2652-1G
TCIAP2652-5G
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Formel:
C₈H₇BF₃KO |
MDL Number:
MFCD07784376 CAS-nummer: 252726-24-2 |