Kalium(4-Bromphenyl)trifluorborat
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(4-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-bromophenyl)trifluoroborate, Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
P2647-1G
P2647-5G
TCIAP2647-1GEA
247
DKK
TCIAP2647-1G
TCIAP2647-5G
Kalium(4-Bromphenyl)trifluorborat
Kalium(4-Bromphenyl)trifluorborat
Formel:
C₆H₄BBrF₃K |
MDL Number:
MFCD02093978 CAS-nummer: 374564-35-9 |