4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenyl trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(4-n-Propylcyclohexyl)phenyl-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate, (Trans,trans)-4'-propyl[1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxyllic acid-4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester, 4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenyl trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate
P2633-25G P2633-5G
TCIAP2633-25GEA 1190 DKK
TCIAP2633-25G TCIAP2633-5G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenyl trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenyl trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate
Formel: C₃₁H₄₈O₂
MDL Number: MFCD00673705
CAS-nummer: 88038-92-0