Picolinic acid N-oxide
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2516-25G
P2516-5G
TCIAP2516-25GEA
2290
DKK
TCIAP2516-25G
TCIAP2516-5G
Picolinic acid N-oxide
Picolinic acid N-oxide
Formel:
C₆H₅NO₃ Molekylvægt: 139.1088 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006198 CAS-nummer: 824-40-8 |