Palmatine chloride
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2138-1G P2138-5G
TCIAP2138-1GEA 952 DKK
TCIAP2138-1G TCIAP2138-5G
Palmatine chloride
Palmatine chloride
Formel: C₂₁H₂₂ClNO₄
MDL Number: MFCD00016656
CAS-nummer: 10605-02-4