(2-Aminoethoxy)benzen
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1663-25G
P1663-5G
TCIAP1663-25GEA
1030
DKK
TCIAP1663-25G
TCIAP1663-5G
(2-Aminoethoxy)benzen
(2-Aminoethoxy)benzen
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂NH₂ |
MDL Number:
MFCD00052975 CAS-nummer: 1758-46-9 UN nummer: 2735 |