Oleuropein
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl (2S,4S,E)-4-(2-(3,4-dihydroxyphenethoxy)-2-oxoethyl)-3-ethylidene-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
O0420-100MG O0420-25MG
TCIAO0420-100MGEA 1490 DKK
TCIAO0420-100MG TCIAO0420-25MG
Oleuropein
Oleuropein
Formel: C₂₅H₃₂O₁₃
Molekylvægt: 540.51 g/mol
MDL Number: MFCD16879008
CAS-nummer: 32619-42-4