Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N1049-10G
N1049-1G
TCIAN1049-10GEA
1060
DKK
TCIAN1049-10G
TCIAN1049-1G
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Formel:
C₆H₁₄Br₂NiO₃ Molekylvægt: 352.6700 g/mol |
MDL Number:
MFCD00274339 CAS-nummer: 312696-09-6 UN nummer: 1325 |