2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyd
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N1034-25G N1034-5G
TCIAN1034-25GEA 1050 DKK
TCIAN1034-25G TCIAN1034-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyd
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
MDL Number: MFCD02093683
CAS-nummer: 25016-02-8