4-Methoxybutanoic acid
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M3329-1G M3329-250MG
TCIAM3329-1GEA 1190 DKK
TCIAM3329-1G TCIAM3329-250MG
4-Methoxybutanoic acid
4-Methoxybutanoic acid
Formel: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00029855
CAS-nummer: 29006-02-8
UN nummer: 3265