4'-Methoxy-2-chloroacetophenone

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: 2-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 4-Methoxyphenacyl chloride

M3268-25G M3268-5G
TCIAM3268-25GEA 3030 DKK
TCIAM3268-25G TCIAM3268-5G
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Molekylvægt: 184.6196 g/mol
MDL Number: MFCD00216508
CAS-nummer: 2196-99-8
UN nummer: 3261

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR