2-Methoxy-5-nitropyrimidine
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M3080-1G
M3080-5G
TCIAM3080-1GEA
550
DKK
TCIAM3080-1G
TCIAM3080-5G
2-Methoxy-5-nitropyrimidine
2-Methoxy-5-nitropyrimidine
Formel:
C₅H₅N₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00474639 CAS-nummer: 14001-69-5 |