2-Iodo-4-methylphenol
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
I1132-1G I1132-5G
TCIAI1132-1GEA 321 DKK
TCIAI1132-1G TCIAI1132-5G
2-Iodo-4-methylphenol
2-Iodo-4-methylphenol
Formel: C₇H₇IO
MDL Number: MFCD00189405
CAS-nummer: 16188-57-1