A-769662
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Hydroxy-3-(2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, A 769662
H1552-10MG H1552-50MG
TCIAH1552-10MGEA 690 DKK
TCIAH1552-10MG TCIAH1552-50MG
A-769662
A-769662
Formel: C₂₀H₁₂N₂O₃S
MDL Number: MFCD11977269
CAS-nummer: 844499-71-4