2,3'-Bipyridine
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D1772-1G D1772-5G
TCIAD1772-1GEA 353 DKK
TCIAD1772-1G TCIAD1772-5G
2,3'-Bipyridine
2,3'-Bipyridine
Formel: C₁₀H₈N₂
MDL Number: MFCD00006215
CAS-nummer: 581-50-0