Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
6-(N-Benzyloxycarbonylamino)-1-hexanol
B6075-1G
B6075-5G
TCIAB6075-1GEA
345
DKK
TCIAB6075-1G
TCIAB6075-5G
Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Molekylvægt: 251.32 g/mol |
MDL Number:
MFCD00859036 CAS-nummer: 17996-12-2 |