1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(Tert-butoxycarbonyl)-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]Dioxaborolan-2-yl)indazole, 1-Boc-1H-indalzole-5-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
B5992-1G B5992-200MG
TCIAB5992-1GEA 1060 DKK
TCIAB5992-1G TCIAB5992-200MG
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Formel: C₁₈H₂₅BN₂O₄
Molekylvægt: 344.213 g/mol
MDL Number: MFCD08437629
CAS-nummer: 864771-44-8