Sarcosine sodium salt ∼35% in water
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A3280-100ML A3280-25ML
TCIAA3280-100MLEA 846 DKK
TCIAA3280-100ML TCIAA3280-25ML
Sarcosine sodium salt ∼35% in water
Sarcosine sodium salt
Formel: C₃H₇NO₂
MDL Number: MFCD00068282
CAS-nummer: 4316-73-8
UN nummer: 3267