Ethylentetracarbonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
138050100 138050250
ACRO138050100EA 865 DKK
ACRO138050100 ACRO138050250
Ethylentetracarbonitril 98%
Ethylentetracarbonitril
Formel: C₆N₄
Kogepunkt: 223 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 196…201 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001850
CAS-nummer: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09336
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)