Polymyxin Bsulfat
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0890.0001
A0890.0010
A0890.0001EA
745
DKK
A0890.0001
A0890.0010
Polymyxin Bsulfat
Polymyxin Bsulfat
Formel:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ Molekylvægt: 1385.61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00131991 CAS-nummer: 1405-20-5 |