Basic Violet 3
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01408.0025
1.01408.0100
1.01408.1000
1.01408.0025EA
619
DKK
1.01408.0025
1.01408.0100
1.01408.1000
Basic Violet 3
Basic Violet 3
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ Molekylvægt: 407.99 g/mol Smeltepunkt: 189…194 °C Massefylde: 1.19 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS-nummer: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,04406 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 189 - 194 °C |
Molar Mass | 407.99 g/mol |
Bulk Density | 220 - 400 kg/m3 |
Density | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |