Basic Violet 3
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
27335.01
27335.02
SERA27335.01EA
238.85
DKK
SERA27335.01
SERA27335.02
Basic Violet 3
Basic Violet 3
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ Molekylvægt: 407.99 g/mol Smeltepunkt: 189…194 °C Massefylde: 1.19 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS-nummer: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,04406 |