Eosin Y 0,5% i vandigopløsning til mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.09844.1000 1.09844.2500
1.09844.1000EA 679 DKK
1.09844.1000 1.09844.2500
Eosin Y 0,5% i vandigopløsning til mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Eosin Y
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density 1.00 g/cm3