Eosin Y, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
E4382-100G E4382-25G E4382-100G E4382-25G
E4382-100GEA 1530 DKK
E4382-100G E4382-25G SIALE4382-100G SIALE4382-25G
Eosin Y, Sigma-Aldrich®
Eosin Y
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molekylvægt: 691.86 g/mol
Smeltepunkt: 295…296 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f821badba9a5749b68fb4e6fb8dc3cc0080e1cd2&vid=9893b5e0f9b47b44f8ca4f0a1e2c5686cc3842e6&prid=web&clid=SAPDAM