Eosin B, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
M-Clarity™ quality level = MQ200
861006-100G
861006-10G
861006-25G
861006-100GEA
4440
DKK
861006-100G
861006-10G
861006-25G
Eosin B, Sigma-Aldrich®
Eosin B
Formel:
C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉ Molekylvægt: 624.06 g/mol Smeltepunkt: > 310 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005041 CAS-nummer: 548-24-3 EINECS: 208-943-1 Merck Index: 12,03638 |