Fuchsin (syre)
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
CI 42685
34597.01
34597.02
SERA34597.01EA
388.13
DKK
SERA34597.01
SERA34597.02
Fuchsin (syre)
Fuchsin (syre)
Formel:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Smeltepunkt: > 130 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013286 CAS-nummer: 3244-88-0 EINECS: 221-816-5 Merck Index: 12,00109 |