Thiamin hydrochlorid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
36020.02 36020-0100
SERA36020.02EA 395.6 DKK
SERA36020.02 SERA36020-0100
Thiamin hydrochlorid
Thiamin hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Molekylvægt: 337.27 g/mol
Smeltepunkt: 252
Massefylde: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366