2-Methyl-2-nitropropan-1,3-diol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol
B25196.06 B25196.14
B25196.06EA 799 DKK
B25196.06 B25196.14
2-Methyl-2-nitropropan-1,3-diol ≥97%
2-Methyl-2-nitropropan-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 77-49-6 Molecular Formula: C4H9NO4 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 148-151° MDL No.: MFCD00024812
Formel: C₄H₉NO₄
Molekylvægt: 135.12 g/mol
Kogepunkt: 324
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024812
CAS-nummer: 77-49-6
EINECS: 201-031-4